Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, Indikator
Produktkod. 10574074 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
Produktkod. 10574074
Brand: Thermo Scientific Chemicals 151451000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-61-9
Molekylformel C27H30O5S
Molekylvikt (g/mol) 466.592
MDL-nummer MFCD00005869
InChI-nyckel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym TB, Thymolsulfonephthalein
PubChem CID 65565
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol Blue
Smältpunkt 221.0°C
Merck Index 15, 9555
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 466.58
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 700 min. (596nm, in 0.01N NaOH)
Visuell övergångsintervall Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue)
Färg Brun till grön
Kvantitet 100 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.