Läs mer
Tymolblå indikator, Solstice
Produktkod. 15683840 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15683840 5 g Glasflaska 5g
15673840 25 g Glasflaska 25g
15663840 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15683840 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 327285G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    726.00 SEK
    619.53 SEK / 5g
    Save 106.47 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Indikator, S. Nr.: 879
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-61-9
Molekylformel C27H30O5S
Molekylvikt (g/mol) 466.592
MDL-nummer MFCD00005869
InChI-nyckel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Thymolsulfonphthalein
PubChem CID 65565
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol Blue
Smältpunkt 221 °C till 224 °C
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall 1,2 till 2,8 (röd till gul)
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 368036
Densitet 0,979 g/cm3
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 466,59 g/mol