Läs mer
Tymol blå, MP Biomedicals™
Produktkod. 11478291 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11478291
Brand: MP Biomedicals 0215214125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 62625-21-2
Molekylformel C27H29NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 488.57
MDL-nummer MFCD00151093
InChI-nyckel OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
Synonym Hymolsulfonphthalein sodium salt
PubChem CID 23692293
IUPAC-namn natrium 2-{[4-hydroxi-2-metyl-5-(propan-2-yl)fenyl][(1E)-2-metyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl}bensen-1-sulfonat
LEDER [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol Blue
Formel vikt 488.6
Färg Orange
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver