Läs mer
Thymol Blue, Pure, 0.04% Solution, Indicator Grade, Fisher Chemical
Produktkod. 10765921 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10765921 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10765921 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/1470L/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
MDL-nummer 5869
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thymol blue
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide