Läs mer
Thymol Blue, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical
Produktkod. 10696462 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10696462 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10696462 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/1470/44
Antal Pris
16 313.57 SEK / 5g
1 330.41 SEK / 5g
4 330.08 SEK / 5g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 221°C
CAS 76-61-9
Molekylformel C27H30O5S
MDL-nummer 5869
InChI-nyckel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
Molekylvikt (g/mol) 466.592
PubChem CID 65565
Formel vikt 466.58g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Brown
Kvantitet 5 g
Fysisk form Powder