Läs mer
Thymol Blue sodium salt, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11305617
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305617 10 g 10g
11315617 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042785.09
Request Bulk or Custom Format
Vattenlöslig pH-indikator
Vattenlöslig pH-indikatorTymol Blått natriumsalt fungerar som en pH-indikator och används för att indikera förändringar i pH. Det är involverat i joniseringen i flerkomponentsläkemedelsformuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-21-2
Molekylformel C27H29NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 488.57
MDL-nummer MFCD00151093
InChI-nyckel OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
IUPAC-namn natrium;4-[3-(4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-5-metyl-2-propan-2-ylfenolat
LEDER [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol Blue sodium salt
Smältpunkt ∼284°C (decomposition)
Beilstein 3861515
Löslighetsinformation Soluble in waterSoluble in 0;1N hydrochloric acid/ethanol.
Formel vikt 488.58
Kvalitet ACS
Kvantitet 10 g
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.