Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue Sodium Salt, För analys ACS
Produktkod. 10519292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10519292 10 g Glasflaska 10g
10647581 25 g Glasflaska 25g
10502184 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10519292 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 420940100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-21-2
Molekylformel C27H29NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 488.57
MDL-nummer MFCD00151093
InChI-nyckel OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
LEDER [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol Blue sodium salt
Smältpunkt 283.0°C
Klarhet Passes Test
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn natrium 2-{[4-hydroxi-2-metyl-5-(propan-2-yl)fenyl][(1E)-2-metyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl}bensen-1-sulfonat
Formel vikt 488.58
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall Acid range: from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow) Alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Färg Svart/Brun eller Svart/Grön till Orange
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.