Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue Sodium Salt, För analys ACS
Produktkod. p-3734536 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 10519292
Brand: Thermo Scientific Chemicals 420940100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-21-2
Molekylformel C27H29NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 488.57
MDL-nummer MFCD00151093
InChI-nyckel OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
LEDER [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol Blue sodium salt
Smältpunkt 283.0°C
Klarhet Passes Test
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn natrium 2-{[4-hydroxi-2-metyl-5-(propan-2-yl)fenyl][(1E)-2-metyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl}bensen-1-sulfonat
Formel vikt 488.58
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall Acid range: from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow) Alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Färg Svart/Brun eller Svart/Grön till Orange
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.