Läs mer
Thymol Blue, Supelco™
Produktkod. 15897650
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15897650 25 g 25g
15887650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15897650 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1081760025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Indicator ACS, Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-61-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol Blue
Smältpunkt 221°C (decomposition)
MDL-nummer MFCD00005869
Synonym Thymol blue, Thymolsulfonphthalein, Thymol blue
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 466.59