Läs mer
Thymol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10599580 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10599580 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10599580 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/1450/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
100g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 89-83-8
Smältpunkt 48°C
Färg White
pH 5 to 7
Kokpunkt 232°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C10H14O
MDL-nummer 2309
Kvantitet 100 g
Synonym thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
InChI-nyckel MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
IUPAC-namn 5-methyl-2-propan-2-ylphenol
Molekylvikt (g/mol) 150.221
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
Formel vikt 150.22g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thymol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.