Läs mer
Thymol, LoGiCal
Produktkod. 30462595
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462595 10 mg
1 options
Produktkod. 30462595 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0364.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol
CAS 89-83-8
Analyt- eller komponentnamn Thymol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)c1ccc(C)cc1O
IUPAC-namn 5-metyl-2-propan-2-ylfenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 150,1045 g/mol