Läs mer
Thymol, Mikromol™
Produktkod. 17943406
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17943406 250 mg
1 options
Produktkod. 17943406 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0364.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Thymol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol
CAS 89-83-8
Analyt- eller komponentnamn Thymol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
LEDER CC(C)c1ccc(C)cc1O
IUPAC-namn 5-metyl-2-propan-2-ylfenol
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 150,1045 g/mol