Läs mer
Thymol, TRC
Produktkod. 30132608
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132608 50 g
30012862 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT41300050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-83-8
Molekylformel C10 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Synonym Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol, Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, Thymol (8CI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 1-Methyl-3-hydroxy-4-isopropylbenzene, 2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylbenzene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 3-Hydroxy-p-cymene, 3-Methyl-6-isopropylphenol, 5-Methyl-2-isopropyl-1-phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol, 6-Isopropyl-3-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol, Apiguard, NSC 11215, NSC 47821, NSC 49142, T 0501, Thyme camphor, Thymol Chrystals, m-Thymol, p-Cymen-3-ol
IUPAC-namn 5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC(C)c1ccc(C)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Formel vikt 150.1045