Läs mer
Tymolftalein 0,05 % indikatorlösning enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
- European Pharmacopoeia (EP) Referensstandard, European Pharmacopoeia (EP) Referensmaterial
- Högkvalitativ indikatorlösning tillverkad av råvaror av högsta kvalitet och tillverkad och testad under rigorösa förhållanden.
- För manuella titreringar; indikatortitrant eller analyt ändrar färg och denna färgförändring är den i särklass viktigaste metoden för slutpunktsdetektering vid sådana titreringar.
- En högkvalitativ indikatorlösning som Reagecons underlättar slutpunktsdetektering, på ett tydligt och entydigt sätt och är en absolut nödvändighet för korrekt manuell titrimetri.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0.0005 |
| För användning med (applikation) | Titrering och Analyt Color Change |
| Förpackning | Winchesterflaska i bärnstensfärgad glas |
| Kvantitet | 100 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- THYMOLPHTHALEIN SOLUTION
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol