Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tymolftalein
Produktkod. 11466420
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466420 10 g 10g
11476420 50 g 50g
11486420 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466420 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B23896.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430,544 g/mol
Tymolftalein fungerar som pH-indikator, som reagens för blod efter avfärgning av den alkaliska lösningen genom att koka med zinkdamm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tymolftalein fungerar som pH-indikator, som reagens för blod efter avfärgning av den alkaliska lösningen genom kokning med zinkdamm.
Löslighet Löslig i alkohol, aceton och även löslig
i utspädda alkalier. olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125-20-2
Molekylformel C28H30O4
Molekylvikt (g/mol) 430.544
MDL-nummer MFCD00005909
InChI-nyckel LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
PubChem CID 31316
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-2-bensofuran-1-on
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymolphthalein
Smältpunkt 251 °C till 253 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 359413
Merck Index 14,9401
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, aceton och även löslig i utspädda alkalier. olöslig i vatten.
Formel vikt 430.55
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.