Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tymolftalein, ACS-reagens
Produktkod. 10539292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10539292 25 g Glasflaska 25g
10657581 10 g Glasflaska 10g
10045930 100 g Glasflaska 100g
11966191 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10539292 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 420950250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125-20-2
Molekylformel C28H30O4
Molekylvikt (g/mol) 430.53
InChI-nyckel LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
PubChem CID 31316
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-2-bensofuran-1-on
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymolphthalein
Smältpunkt 251,0 °C till 253,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 18,I,381
Merck Index 15,9556
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i utspädd bas och syror, lösliga i alkohol och aceton
Formel vikt 430.53
Klarhet Klarar testet
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Low Melting Mass
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.