Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Thymolftalein, rent, indikator
Produktkod. 10795811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10795811 50 g Glasflaska 50g
10418310 10 g Glasflaska 10g
10328603 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10795811 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151460500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430,544 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125-20-2
Molekylformel C28H30O4
Molekylvikt (g/mol) 430.544
MDL-nummer MFCD00005909
InChI-nyckel LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym TP
PubChem CID 31316
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-2-bensofuran-1-on
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymolphthalein
Smältpunkt 251,0 °C till 253,0 °C
Namnnotering Indikator
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall från pH 8,8 (färglöst) till pH 10,5 (blått)
Beilstein 18, I, 381
Merck Index 15, 9556
Färg Vitt
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i utspädd bas och syror, lösliga i alkohol och aceton
Kvantitet 50 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Formel vikt 430.53
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.