Läs mer
Thymolphthalein Monophosphoric Acid Disodium Salt (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thymolphthalein Monophosphoric Acid Disodium Salt |
| CAS | 123359-43-3 |
| Molekylformel | C28H29Na2O7P •xH2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-[4-Hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]-3-[2-methyl-5-(1-methylethyl)-4-(phosphonooxy)phenyl]-1(3H)-isobenzofuranone Disodium Salt Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31O7P.2Na.H2O/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(30)34-28)24-14-21(16(3)4)26(12-18(24)6)35-36(31,32)33;;;/h7-16,29H,1-6H3,(H2,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2 |
| LEDER | O=C1OC(C2=C1C=CC=C2)(C3=CC(C(C)C)=C(O)C=C3C)C4=CC(C(C)C)=C(O[P](O[Na])(O[Na])=O)C=C4C |
| IUPAC-namn | disodium;[4-[1-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenyl] phosphate;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 554.481802 |
| Formel vikt | 572.1552 |