missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thymolphthalein, Supelco™

Produktkod. 15877650
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15877650 100 g 100g
15815110 5 g 5g
15867650 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15877650 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1081750100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Indicator ACS,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 125-20-2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thymolphthalein
Smältpunkt 253°C
MDL-nummer MFCD00005909
Synonym Thymolphthalein, Thymolphthalein
Kvantitet 100 g
Molekylvikt (g/mol) 430.54
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.