Läs mer
Thymolsulfonephthaleindi-(Methyl-Iminodiacetic Acid) Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10776111 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10776111 1 g Glass Jar 1g
1 options
Produktkod. 10776111 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/1500/43
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 1945-77-3
Färg Green
pH 6.2
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 1 g
Molekylformel C37H44N2Na4O13S
MDL-nummer 148905
Synonym methylthymol blue sodium salt, methylthymol blue, n-methylthymol blue, n-methylthymol blue sodium salt, thymolsulfonephthaleindi-methyl-iminodiacetic acid sodium salt, ethyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl-,s,s-dioxide,tetrasodiu, glycine,n,n inverted exclamation mark-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidenebis 6-hydroxy-2-methyl-5-1-methyl, sodium 2,2',2,2'-1,1-dioxido-3h-benzo c 1,2 oxathiole-3,3-diyl bis 6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene bis methylene bis azanetriyl tetraacetate
InChI-nyckel LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
IUPAC-namn 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;sodium
Molekylvikt (g/mol) 848.779
PubChem CID 131850582
Formel vikt 844.76g/mol
Förpackning Glass Jar