Läs mer
Thermo Scientific™ Thymopentin, 99+%
Reduces endocrine responses
1301.97 SEK
Kemiska identifierare
CAS 69558-55-0
Färg White
Renhet ≥99%
Formatera Powder
Innehåll och lagring Store at -20°C
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15454039
Visa dokument
Thermo Scientific™
J61431.MB
25mg
1301.97 SEK
25mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Kemiska identifierare
69558-55-0
≥99%
Store at -20°C
White
Powder
Specifikationer
≥99%
White
Powder
Thymopentin
69558-55-0
Store at -20°C
679.776
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer