Läs mer
MedChemExpress Thymus factor X
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 78310-77-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | TFX-Jelfa |