Läs mer
MedChemExpress Thymus peptide C
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 316791-23-8 |
| Innehåll och lagring | Pure form -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 25 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |