missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
THYN1 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98501V
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
THYN1 Polyclonal antibody specifically detects THYN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| THYN1 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 405 | |
| HSPC144, MDS012, MGC12187, THY28KD, THY28MY105, thymocyte nuclear protein 1, Thymocyte protein Thy28 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human THYN1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 29087 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering