missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

THYN1 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Produktkod. 18551343 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18551343 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18551343 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298501MFV450

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

THYN1 Polyclonal antibody specifically detects THYN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen THYN1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias HSPC144, MDS012, MGC12187, THY28KD, THY28MY105, thymocyte nuclear protein 1, Thymocyte protein Thy28
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human THYN1 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29087
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.