missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thyroglobulin Antibody (TGB24), FITC , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11600F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Thyroglobulin | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin | |
| Human thyroid follicular cells | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology | |
| 7038 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TGB24 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering