Specifikationer
| Koncentration | 5 mg/mL |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Formulering | PBS |
| Gen-ID (Entrez) | 7038 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin |
| Gensymbol | TG |
| Forskningskategori | Cancer, Cell Biology |
| Protein | Thyroglobulin |