Läs mer
Novus Biologicals™ Thyroglobulin Native Protein
Produktkod. 18611728 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18611728 1 mg
1 options
Produktkod. 18611728 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP262539
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 mg/mL
För användning med (applikation) ELISA
Formulering PBS
Gen-ID (Entrez) 7038
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 660 kDa
Kvantitet 1 mg
Förvaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Gensymbol TG
Forskningskategori Cancer, Cell Biology
Renhet eller kvalitetsklass Affinity purified
Protein Thyroglobulin