Läs mer
Thyroid Peroxidase Antibody (TPO28), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Produktkod. 18203185 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 mL
Produktkod. Kvantitet
18203185 0.25 mL
1 options
Produktkod. 18203185 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP150811AF647
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Thyroid Peroxidase Monoclonal specifically detects Thyroid Peroxidase in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Thyroid Peroxidase
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona TPO28
Konjugera Alexa Fluor 647
Utspädning Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8
Gensymboler TPO
Värd art Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with human thyroid peroxidase.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.25 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7173
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1