Läs mer
Invitrogen™ Humant sköldkörtelperoxidas ELISA Utrustning
Produktkod. p-7231046
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15485163
Brand: Invitrogen™ EHTPO
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant sköldkörtelperoxidas ELISA kvantifierar Hu Thyroid Peroxidase i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Thyroid Peroxidase. Metodens princip The Human Thyroid Peroxidase solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Sköldkörtelperoxidas är en gen som kodar för ett membranbundet glykoprotein, som fungerar som ett enzym och spelar en avgörande roll för att sköldkörteln ska fungera korrekt. Detta protein är ansvarigt för jodering av tyrosinrester i tyroglobulin och bildandet av fenoxiester mellan par av joderade tyrosiner, vilket leder till produktion av sköldkörtelhormoner såsom tyroxin och trijodtyronin. Mutationer i denna gen är kända för att orsaka flera störningar relaterade till sköldkörtelhormonproduktion, inklusive medfödd hypotyreos, medfödd struma och sköldkörtelhormonorganiseringsdefekt IIA. Flera transkriptvarianter som kodar för distinkta isoformer har identifierats för denna gen, men fullängdsnaturen hos vissa varianter är fortfarande obestämd. Sjukdomar associerade med TPO inkluderar sköldkörteldyshormonogenes 2A och medfödd hypotyreos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P07202
Analysintervall 0,41 till 100 ng/ml
Analyskänslighet 0.3 ng/mL
Kalibreringsområde 0,3 ng/ml till 100 ng/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA parantikropp upptäcker människa TPX . Andra arter ej fastställda.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 7173
Gensymbol MSA, TDH2A, TPX
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Endokrinologi
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym MSA, TDH2A, TPX
Mål Sköldkörtelperoxidas
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter