Läs mer
Thyroid Peroxidase Mouse anti-Human, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
3510.00 SEK - 7300.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Thyroid Peroxidase |
|---|---|
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | HRP |
| Värd art | Mouse |
| Product Code | Brand | Kvantitet | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Kvantitet | Price | Quantity & Availability | |||||
|
18330942
|
Novus Biologicals
NBP3-06708-5PLATES |
5 Plates |
3510.00 SEK
Paket med 5 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18375693
|
Novus Biologicals
NBP3-06708-15PLATES |
15 Plates |
7300.00 SEK
Paket med 15 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Description
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Human Thyroid Peroxidase.Specifications
| Thyroid Peroxidase | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Lipid and Metabolism | |
| EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8 | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| HRP | |
| RUO | |
| Human | |
| 7173 | |
| Antibody Pairs |