Läs mer
Invitrogen™ Humant sköldkörtelstimulerande hormon ELISA Utrustning
Produktkod. 17135599
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 17135599
Brand: Invitrogen™ EHTSHX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human TSH (CGA) ELISA kvantifierar Hu TSH i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu TSH. Metodens princip The Human TSH solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
De fyra humana glykoproteinhormonerna koriongonadotropin (CG), luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon (FSH) och sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) är dimerer som består av alfa- och beta-subenheter som är associerade icke-kovalent. Alfa-underenheterna för dessa hormoner är identiska, men deras beta-kedjor är unika och ger biologisk specificitet. Proteinet som kodas av denna gen är alfa-subenheten och tillhör glykoproteinhormonernas alfakedjefamilj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01215
Analysintervall 2,744 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 4 pg/mL
Kalibreringsområde 4 pg/ml till 2000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Hormoner& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70 p70, 4, 1, IL, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TIMP-NFpha, T TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 5 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 1081, 7252
Gensymbol CG-ALPHA,FSHA,GPHA1,GPHa,HCG,LHA,TSHA
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Endokrinologi
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym RP11-156F23.1, CG-ALPHA, FSHA, GPHA1, GPHa, HCG, LHA, TSHA
Mål Sköldkörtelstimulerande hormon
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter