Läs mer
Invitrogen™ Humant sköldkörtelstimulerande hormon ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beskrivning
De fyra humana glykoproteinhormonerna koriongonadotropin (CG), luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon (FSH) och sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) är dimerer som består av alfa- och beta-subenheter som är associerade icke-kovalent. Alfa-underenheterna för dessa hormoner är identiska, men deras beta-kedjor är unika och ger biologisk specificitet. Proteinet som kodas av denna gen är alfa-subenheten och tillhör glykoproteinhormonernas alfakedjefamilj.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01215, P01222 |
| Analysintervall | 2,744 till 2000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 4 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 1081, 7252 |
| Gensymbol | CGA, TSHB |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |