Läs mer
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Produktkod. 16459206
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16459206 100 mg
1 options
Produktkod. 16459206 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1529
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid (TRH-OH) is a physiological metabolite of Thyrotropin-Releasing Hormone.
Specifikationer
Renhet 99.16%
CAS 24769-58-2
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvikt (g/mol) 363.37 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic)
Synonym TRH-OH