Läs mer
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.16% |
| CAS | 24769-58-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.37 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | TRH-OH |