Läs mer
Thyroxine (100% pure T4 reference standard (free of T3)), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levothyroxine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 776.6867 |