Läs mer
Thyroxine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thyroxine Methyl Ester |
| CAS | 32180-11-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H13 I4 N O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | L-Tyrosine','O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-','methyl ester, Thyroxine','methyl ester','L- (7CI,8CI), L-Thyroxine methyl ester, Thyroxine methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13I4NO4/c1-24-16(23)13(21)4-7-2-11(19)15(12(20)3-7)25-8-5-9(17)14(22)10(18)6-8/h2-3,5-6,13,22H,4,21H2,1H3/t13-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H](N)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 790.9 |
| Visa mer |