Läs mer
Thyroxine sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16473348
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473348 10 mg
16456077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16473348 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101406
MedChemExpress Thyroxine sulfate is a thyroid hormone metabolite.
Thyroxine sulfate is a thyroid hormone metabolite.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thyroxine sulfate
CAS 77074-49-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H11I4NO7S
Kvantitet 10 mg
Synonym T4 Sulfate
Löslighetsinformation DMSO : 140 mg/mL (163.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(OS(=O)(O)=O)C(I)=C2)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 856.93
Formel vikt 856.93
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism