Läs mer
Invitrogen™ Tyroxin (T4 ) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 17865217
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17865217 10 x 96 tester -
15845863 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17865217 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIAT4CX10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
ELISA
Tyroxinet (T4 ) ELISA kvantifierar tyroxin (T4 ) i serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant tyroxin (T4 ). Principen för metoden Tyroxinet (T4 ) fastfas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor-) antikroppen, som binder till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. Ett konjugerat enzym har inkorporerats i analysen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är omvänt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Tyroxin är det huvudsakliga hormon som produceras av sköldkörteln. Sköldkörtelhormonerna, triiodothyronin (T3) och tyroxin (T4), är tyrosinbaserade hormoner som produceras av sköldkörteln och som främst ansvarar för regleringen av ämnesomsättningen. Jod är nödvändigt för produktionen av T3 och T4. Den huvudsakliga formen av sköldkörtelhormon i blodet är tyroxin, som har en längre halveringstid än T3. T4 omvandlas till det aktiva T3 i cellerna av dejodinaser (5'-jodinas). Dessa bearbetas vidare genom dekarboxylering och dejodinering för att producera jodothyronamin och tyrronamin. Produktionen av sköldkörtelhormon regleras via hypofysens thyrotropin (TSH) modulering av tyroxinprohormonutsöndring av sköldkörteln och reglering av aktiv triiodothyroninproduktion. Tyroxin är identiskt hos alla arter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 0,625 till 20 ng/ml
Analyskänslighet 0.33 ng/mL
Beskrivning Tyroxin (T4 ) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Kemikalie
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Interassay CV 7%
Intraassay CV 3%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnsplatta, standard, analysutspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, limplåtsskydd, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser C15H11I4NO4
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Metabolism
Provvolym Fekalextrakt 10μ L, Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 10μ L, Urin 2,5μ L
Frakt skick Våt eller tor ris
Förvaringskrav -20 °C
Mål Tyroxin (T4 )
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 1 timme 30 min