Läs mer
Invitrogen™ Tyroxin (T4 ) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. p-200006748
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Produktkod. 15845863
Brand: Invitrogen™ EIAT4C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Tyroxinet (T4 ) ELISA kvantifierar tyroxin (T4 ) i serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant tyroxin (T4 ). Principen för metoden Tyroxinet (T4 ) fastfas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor-) antikroppen, som binder till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. Ett konjugerat enzym har inkorporerats i analysen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är omvänt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Tyroxin är det huvudsakliga hormonet som produceras av sköldkörteln. Sköldkörtelhormonerna, trijodtyronin (T3 ) och tyroxin (T4 ), är tyrosinbaserade hormoner som produceras av sköldkörteln och som är primärt ansvariga för reglering av ämnesomsättningen. Jod är nödvändigt för produktionen av T3 och T4 . Den huvudsakliga formen av sköldkörtelhormon i blodet är tyroxin, som har en längre halveringstid än T3 . T4 konverteras till den aktiva T3 inuti celler av deiodinaser (5'-jodinas). Dessa bearbetas vidare genom dekarboxylering och avjodering för att producera jodtyronamin och tyronamin. Sköldkörtelhormonproduktionen regleras via hypofystyreotropin (TSH) modulering av tyroxinprohormonutsöndring av sköldkörteln och reglering av aktiv trijodtyroninproduktion. Tyroxin är identiskt för alla arter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 0,625 till 20 ng/ml
Analyskänslighet 0.29 ng/mL
Beskrivning Tyroxin (T4 ) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplex analys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Sköldkörtelhormon
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Interassay CV 7%
Intraassay CV 3
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Metabolism
Provvolym Fekalextrakt 10μ L, Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 10μ L, Urin 2,5μ L
Förvaringskrav -20 °C
Mål Tyroxin (T4 )
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 1 tim 30 min