missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
THZ1 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
THZ1 Hydrochloride is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 Hydrochloride also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | THZ1 Hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H29Cl2N7O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 22.5 mg/mL (37.34 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | ClC1=CN=C(NC2=CC(NC(C3=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C3)=O)=CC=C2)N=C1C4=CNC5=CC=CC=C54.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 602.51 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?