Läs mer
THZ1, MedChemExpress
Beskrivning
THZ1 is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | THZ1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1604810-83-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H28ClN7O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (176.66 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | ClC1=CN=C(NC2=CC(NC(C3=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C3)=O)=CC=C2)N=C1C4=CNC5=CC=CC=C54 |
| Visa mer |