Läs mer
THZ1-R, MedChemExpress
Beskrivning
THZ1-R is a non-cysteine reactive analog of THZ1 which displays diminished activity for CDK7 inhibition. THZ1-R binds to CDK7 with a Kd of 142 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | THZ1-R |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1621523-07-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H30ClN7O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.03 mM) |
| LEDER | ClC1=CN=C(NC2=CC(NC(C3=CC=C(NC(CCCN(C)C)=O)C=C3)=O)=CC=C2)N=C1C4=CNC5=CC=CC=C54 |
| Visa mer |