Läs mer
THZ2, MedChemExpress
Beskrivning
THZ2 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 13.9 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | THZ2 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1604810-84-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H28ClN7O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 21.67 mg/mL (38.28 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC(NC2=NC=C(Cl)C(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C1)C5=CC=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C5 |
| Visa mer |