missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

THZ531, MedChemExpress

Produktkod. 16422886
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16422886 25 mg
16403878 10 mg
16456597 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16422886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103618

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress THZ531 is a selective and covalent inhibitor of both CDK12 and CDK13 with IC50s of 158 nM and 69 nM, respectively.

THZ531 is a selective and covalent inhibitor of both CDK12 and CDK13 with IC50s of 158 nM and 69 nM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material THZ531
CAS 1702809-17-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H32ClN7O2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (25.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC(C(C1=CNC2=CC=CC=C12)=N3)=CN=C3N[C@@H]4CCCN(C(C5=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C5)=O)C4
Molekylvikt (g/mol) 558.07
Formel vikt 558.07
Procent renhet 98.11%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.