Läs mer
THZ531, MedChemExpress
Beskrivning
THZ531 is a selective and covalent inhibitor of both CDK12 and CDK13 with IC50s of 158 nM and 69 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | THZ531 |
| CAS | 1702809-17-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H32ClN7O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (25.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC(C(C1=CNC2=CC=CC=C12)=N3)=CN=C3N[C@@H]4CCCN(C(C5=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C5)=O)C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 558.07 |
| Formel vikt | 558.07 |
| Visa mer |