missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tiabendazole, Mikromol™
Beskrivning
Tiabendazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiabendazole |
| CAS | 148-79-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thiabendazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H7 N3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(1,3-Thiazol-4-yl)-1H-benzimidazole, 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazole, 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzoimidazole, 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole, 2-(4-Thiazoyl)benzimidazole, 2-(4-Triazolyl)benzimidazole, 2-(4'-Thiazolyl)benzimidazole, 2-(4'-Thiazoyl)benzimidazole, 4-(1H-Benzimidazol-2-yl)thiazole, 5-(4-Thiazolyl)benzimidazole, Amolden HS, Bovizole, Chemviron TK 100, Cropasal, Drawipas, Eprofil, Equizole, G 491, Hokkustar HP, Hokustar HP, Irgaguard F 3000, Lombristop, MK 360, MSD 18, Marukacide M 101, Mertect, Mertect 160, Mertect 340F, Mertect LSP, Metasol TK 100, Metasol TK 25, Metasol TK 25AD, Metasol TK 50AD, Mintesol, Mintezol, Minzolum, NSC 525040, NSC 90507, Nemapan, Omnizole, Ormogal, Pitrizet, Polival, Sanaizol 100, Sanaizol TBZ-FL 25, Sistesan, Storite, Syntol M 100, TBZ, TBZ (fungicide), TBZ 6, TBZ 60W, TK 25AD, Tebuzate, Tecta, Tectab, Tecto, Tecto 10P, Tecto 40F, Tecto 60, Tecto B, Thiaben, Thiabendazol, Thiabendazole, Thiabendole, Thiabenzole, Thibendole, Thibenzol, Thibenzole, Thibenzole 200, Tiabenda, Tiabendazol, Tiabendazole, Tibimix 20, Top Form Wormer, Triasox |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13) |
| LEDER | c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3 |
| IUPAC-namn | 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?