Läs mer
Tiafenacil 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiafenacil |
| CAS | 1220411-29-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tiafenacil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H18 Cl F4 N3 O5 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | β-Alanine, N-[2-[[2-chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluorophenyl]thio]-1-oxopropyl]-, methyl ester, Tiafenacil |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18ClF4N3O5S/c1-9(17(30)25-5-4-16(29)32-3)33-13-7-12(11(21)6-10(13)20)27-15(28)8-14(19(22,23)24)26(2)18(27)31/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,25,30) |
| LEDER | COC(=O)CCNC(=O)C(C)Sc1cc(N2C(=O)C=C(N(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| Visa mer |