Läs mer
Tiafenacil Metabolite M-36, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiafenacil Metabolite M-36 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tiafenacil Metabolite M-36 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H11 Cl F4 N2 O5 S |
| Synonym | 2-((2-Chloro-4-fluoro-5-(3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-3,6-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)phenyl)sulfinyl)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClF4N2O5S/c1-6(13(24)25)28(27)10-4-9(8(17)3-7(10)16)22-12(23)5-11(15(18,19)20)21(2)14(22)26/h3-6H,1-2H3,(H,24,25) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C(=O)O)S(=O)c1cc(N2C(=O)C=C(N(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-[2-chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]phenyl]sulfinylpropanoic acid |
| Industry Type | Water Analysis |
| Visa mer |