Läs mer
Tiafenacil Metabolite M-36, TRC
Produktkod. 30457211
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457211 10 mg
30455055 1 mg
30449305 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT43633010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiafenacil Metabolite M-36
Analyt- eller komponentnamn Tiafenacil Metabolite M-36
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H11 Cl F4 N2 O5 S
Synonym 2-((2-Chloro-4-fluoro-5-(3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-3,6-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)phenyl)sulfinyl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H11ClF4N2O5S/c1-6(13(24)25)28(27)10-4-9(8(17)3-7(10)16)22-12(23)5-11(15(18,19)20)21(2)14(22)26/h3-6H,1-2H3,(H,24,25)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C(=O)O)S(=O)c1cc(N2C(=O)C=C(N(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl
IUPAC-namn 2-[2-chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]phenyl]sulfinylpropanoic acid
Industry Type Water Analysis
Molekylvikt (g/mol) 442.7699
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 442.0013